Print…
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Cyano-4-methyl-1,3-oxazole, 4-Methyloxazole-5-carbonitrile
OR6961-1G OR6961-250MG OR6961-5G
APOSOR6961-1GEA 264 EUR
APOSOR6961-1G APOSOR6961-250MG APOSOR6961-5G
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₅H₄N₂O
Peso Molecular: 108.098 g/mol
Ponto de ebulição: 162 °C (763 mm Hg)
Densidade: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01111976
Número CAS: 1003-52-7
EINECS: 213-709-7
UN: 1993
ADR: 3 III