Print…
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6947-25G OR6947-5G OR6947-1G
APOSOR6947-25GEA 433 EUR
APOSOR6947-25G APOSOR6947-5G APOSOR6947-1G
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, Grau técnico
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040749
Número CAS: 180-94-9