Print…
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6928-5G OR6928-1G OR6928-25G
APOSOR6928-5GEA 68.4 EUR
APOSOR6928-5G APOSOR6928-1G APOSOR6928-25G
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₅H₂₁NO₂
Ponto de ebulição: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191221
Número CAS: 72551-53-2