Print…
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amine
OR6911-1G OR6911-500MG OR6911-5G
APOSOR6911-1GEA 111 EUR
APOSOR6911-1G APOSOR6911-500MG APOSOR6911-5G
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine
Fórmula: C₁₂H₂₃N₃
Peso Molecular: 209.331 g/mol
Ponto de ebulição: 76…78 °C (0.5 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191216
Número CAS: 199475-35-9
UN: 2735
ADR: 8 III