1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR6874-1G
OR6874-5G
OR6874-250MG
APOSOR6874-1GEA
0
EUR
APOSOR6874-1G
APOSOR6874-5G
APOSOR6874-250MG
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine
Fórmula:
C₁₇H₁₈Cl₂N₂ Ponto de Fusão: 107…109 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191212 Número CAS: 27469-61-0 UN: 1759 ADR: 8,III |