Print…
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzyl 4-(piperazin-1-yl)phenyl ether hydrochloride
OR6844-1G OR6844-2G OR6844-500MG
APOSOR6844-1GEA 232 EUR
APOSOR6844-1G APOSOR6844-2G APOSOR6844-500MG
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride
Fórmula: C₁₇H₂₀N₂O·ClH
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191210
Número CAS: 321132-21-2