Print…
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6804-1G OR6804-250MG
APOSOR6804-1GEA 0 EUR
APOSOR6804-1G APOSOR6804-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Fórmula: C₆H₁₁N₃
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772801
Número CAS: 384821-19-6
UN: 1760
ADR: 8,III