Print…
4-Chloro-6-methoxy-1H-indole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6800T-100MG OR6800T-250MG OR6800T-1G
APOSOR6800T-100MGEA 77.4 EUR
APOSOR6800T-100MG APOSOR6800T-250MG APOSOR6800T-1G
4-Chloro-6-methoxy-1H-indole 95+%
4-Chloro-6-methoxy-1H-indole
A promutagen derived from fava beans.
Fórmula: C₉H₈ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238559
Número CAS: 93490-31-4