Print…
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6789-1G OR6789-250MG
APOSOR6789-1GEA 255 EUR
APOSOR6789-1G APOSOR6789-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄N₂O₂S
Ponto de Fusão: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371382
Número CAS: 59944-79-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III