Print…
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6765-1G OR6765-5G
APOSOR6765-1GEA 0 EUR
APOSOR6765-1G APOSOR6765-5G
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Fórmula: C₈H₇Br₂NO₂
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436085
Número CAS: 3282-10-8