Print…
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6751-1G OR6751-250MG OR6751-5G
APOSOR6751-1GEA 139 EUR
APOSOR6751-1G APOSOR6751-250MG APOSOR6751-5G
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Fórmula: C₆H₉NO₂
Ponto de Fusão: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772804
Número CAS: 92901-94-5