Print…
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6750-1G OR6750-250MG
APOSOR6750-1GEA 190 EUR
APOSOR6750-1G APOSOR6750-250MG
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Fórmula: C₈H₇NOS
Ponto de Fusão: 46,5…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772792
Número CAS: 131337-81-0