Print…
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6746-1G OR6746-250MG
APOSOR6746-1GEA 154 EUR
APOSOR6746-1G APOSOR6746-250MG
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₃·ClH·H₂O
Ponto de Fusão: 247…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772833
Número CAS: 857283-67-1