Print…
N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Methyl-3-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1,2,4-oxadiazole, N-Methyl-4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzylamine
OR6728-100MG OR6728-1G OR6728-250MG
APOSOR6728-100MGEA 58.2 EUR
APOSOR6728-100MG APOSOR6728-1G APOSOR6728-250MG
N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine 97%
N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772819
Número CAS: 857283-77-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III