Print…
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6690-1G OR6690-5G
APOSOR6690-1GEA 0 EUR
APOSOR6690-1G APOSOR6690-5G
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00027419
Número CAS: 41602-56-6