Print…
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-4-nitro-N-acetylbenzeneamine, N-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetamide
OR6637-1G OR6637-250MG OR6637-5G
APOSOR6637-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6637-1G APOSOR6637-250MG APOSOR6637-5G
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024277
Número CAS: 2719-14-4