Print…
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3,5-Dibromophenyl)acetic acid
OR6636-10G OR6636-25G
APOSOR6636-10GEA 0 EUR
APOSOR6636-10G APOSOR6636-25G
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
3,5-Dibromophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆Br₂O₂
Peso Molecular: 293.94 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787513
Número CAS: 188347-49-1