Print…
3-(Chloromethyl)thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (Thien-3-yl)methyl chloride
OR6634-1G OR6634-5G
APOSOR6634-1GEA 368 EUR
APOSOR6634-1G APOSOR6634-5G
3-(Chloromethyl)thiophene
3-(Chloromethyl)thiophene
Fórmula: C₅H₅ClS
Peso Molecular: 132.611 g/mol
Ponto de ebulição: 74…75 °C (14 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08445657
Número CAS: 2746-23-8