Print…
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dicarboxy-6-methylpyridine, 6-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid
OR6616-1G OR6616-5G
APOSOR6616-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6616-1G APOSOR6616-5G
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 170 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075289
Número CAS: 53636-70-7