Print…
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Carboxyethenyl)thiophene, 3-(Thiophen-2-yl)acrylic acid, 3-(Thien-2-yl)prop-2-enoic acid
OR6589-25G OR6589-5G
APOSOR6589-25GEA 97.3 EUR
APOSOR6589-25G APOSOR6589-5G
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
3-(Thien-2-yl)acrylic acid
Fórmula: C₇H₆O₂S
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005455
Número CAS: 1124-65-8