Print…
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylic acid, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3,4-Dimethoxycinnamic acid
OR6575-25G OR6575-5G
APOSOR6575-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6575-25G APOSOR6575-5G
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₄
Ponto de Fusão: 177…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004387
Número CAS: 14737-89-4
EINECS: 219-025-5