Print…
2-Bromooctadecanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6493-1G OR6493-5G
APOSOR6493-1GEA 145 EUR
APOSOR6493-1G APOSOR6493-5G
2-Bromooctadecanoic acid
2-Bromooctadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Fórmula: C₁₈H₃₅BrO₂
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021694
Número CAS: 142-94-9
UN: 3261
ADR: 8,III