Print…
Methyl 16-bromohexadecanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6490-1G OR6490-5G OR6490-250MG
APOSOR6490-1GEA 102 EUR
APOSOR6490-1G APOSOR6490-5G APOSOR6490-250MG
Methyl 16-bromohexadecanoate
Methyl 16-bromohexadecanoate
Radiopharmaceutical precursor
Fórmula: C₁₇H₃₃BrO₂
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040769
Número CAS: 26825-89-8