Print…
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR64742-1G OR64742-250MG OR64742-5G
APOSOR64742-1GEA 109 EUR
APOSOR64742-1G APOSOR64742-250MG APOSOR64742-5G
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Fórmula: C₁₄H₆BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18823120
Número CAS: 958452-43-2