Print…
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6472-100MG OR6472-250MG
APOSOR6472-100MGEA 371 EUR
APOSOR6472-100MG APOSOR6472-250MG
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Fórmula: C₂₁H₃₃IO₂
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040778
Número CAS: 80479-93-2