Print…
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6468-100MG OR6468-200MG
APOSOR6468-100MGEA 265 EUR
APOSOR6468-100MG APOSOR6468-200MG
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Radiopharmaceutical precursor
Fórmula: C₈H₁₀BrN₃·H₂SO₄
Ponto de Fusão: 174…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040820
Número CAS: 90151-50-1