Print…
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
OR6359-1G OR6359-500MG
APOSOR6359-1GEA 379 EUR
APOSOR6359-1G APOSOR6359-500MG
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Fórmula: C₁₀H₁₀BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084884
Número CAS: 175276-41-2