Print…
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1H-Indol-2-yl)acetic acid sodium salt, Sodium 2-(1H-indol-2-yl)ethanoate
OR6306A-100MG OR6306A-250MG OR6306A-25MG
APOSOR6306A-100MGEA 109 EUR
APOSOR6306A-100MG APOSOR6306A-250MG APOSOR6306A-25MG
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate
Fórmula: C₁₀H₈NO₂·Na
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09787506
Número CAS: 172513-77-8