Print…
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl α-cyano-4-(dimethylamino)cinnamate, Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoate
OR6291-1G OR6291-2.5G
APOSOR6291-1GEA 232 EUR
APOSOR6291-1G APOSOR6291-2.5G
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Fórmula: C₁₄H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 244.289 g/mol
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Densidade: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026847
Número CAS: 1886-52-8