Print…
4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6250T-100MG OR6250T-50MG
APOSOR6250T-100MGEA 662 EUR
APOSOR6250T-100MG APOSOR6250T-50MG
4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₇NO₆·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190750
Número CAS: 210049-18-6