Print…
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Ethynyl-5-azaindazole, (1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-6-yl)acetylene
OR62079-250MG OR62079-50MG OR62079-100MG
APOSOR62079-250MGEA 0 EUR
APOSOR62079-250MG APOSOR62079-50MG APOSOR62079-100MG
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fórmula: C₈H₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22380516
Número CAS: 1374652-76-2