Print…
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR62028-1G OR62028-250MG OR62028-5G
APOSOR62028-1GEA 0 EUR
APOSOR62028-1G APOSOR62028-250MG APOSOR62028-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Fórmula: C₅H₅IN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08558964
Número CAS: 6752-13-2