Print…
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6163-1G OR6163-5G
APOSOR6163-1GEA 0 EUR
APOSOR6163-1G APOSOR6163-5G
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₂S
Ponto de Fusão: 191…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068042
Número CAS: 64038-64-8