Print…
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-2-bromo-4-(methylamino)pyridine
OR61613-1G OR61613-250MG
APOSOR61613-1GEA 0 EUR
APOSOR61613-1G APOSOR61613-250MG
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Fórmula: C₆H₈BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22415287
Número CAS: 1396554-44-1