Print…
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61604-10G OR61604-25G OR61604-1G OR61604-5G
APOSOR61604-10GEA 502 EUR
APOSOR61604-10G APOSOR61604-25G APOSOR61604-1G APOSOR61604-5G
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane
Fórmula: C₁₄H₃₁BrO₃Si
Ponto de ebulição: 158 °C (0,8 mm Hg)
Densidade: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270978
Número CAS: 17947-99-8