Print…
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(5-Bromothiophen-2-yl)-2-sulphanylpyrimidine, 2-Bromo-5-(2-thiopyrimidin-4-yl)thiophene
OR6146-1G OR6146-5G
APOSOR6146-1GEA 152 EUR
APOSOR6146-1G APOSOR6146-5G
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Fórmula: C₈H₅BrN₂S₂
Peso Molecular: 273.173 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00084908
Número CAS: 175202-82-1