Print…
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR61452-5G OR61452-25G
APOSOR61452-5GEA 21.9 EUR
APOSOR61452-5G APOSOR61452-25G
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrIO
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11044842
Número CAS: 946525-30-0