Print…
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61441-1G OR61441-250MG
APOSOR61441-1GEA 377 EUR
APOSOR61441-1G APOSOR61441-250MG
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
4-Iodo-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₅IN₂
Peso Molecular: 244.032 g/mol
Ponto de Fusão: 188…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09910322
Número CAS: 51288-04-1