Print…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
OR61410-1G OR61410-100MG OR61410-500MG
APOSOR61410-1GEA 492 EUR
APOSOR61410-1G APOSOR61410-100MG APOSOR61410-500MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₇H₆BrN₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22205889
Número CAS: 1392102-12-3