Print…
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-3-cyanopicolinic acid, 2-Carboxy-5-chloronicotinonitrile
OR61368-1G OR61368-500MG
APOSOR61368-1GEA 1220 EUR
APOSOR61368-1G APOSOR61368-500MG
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18260051
Número CAS: 1256833-56-3