Print…
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61366-1G OR61366-500MG
APOSOR61366-1GEA 212 EUR
APOSOR61366-1G APOSOR61366-500MG
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Fórmula: C₁₈H₁₅NO₃
Ponto de Fusão: 179…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19381743
Número CAS: 93609-84-8