Print…
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR61321-1G OR61321-500MG
APOSOR61321-1GEA 627 EUR
APOSOR61321-1G APOSOR61321-500MG
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11052940
Número CAS: 1197230-21-9