Print…
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-amine
OR61299-100MG OR61299-250MG OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA 177 EUR
APOSOR61299-100MG APOSOR61299-250MG APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fórmula: C₆H₅ClN₄
Ponto de Fusão: 266 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18803412
Número CAS: 52559-17-8