Print…
4-Methyl-3-oxopentanenitrile 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methyl-3-oxovaleronitrile, Isobutanoylacetonitrile
OR61296-5G OR61296-25G
APOSOR61296-5GEA 190 EUR
APOSOR61296-5G APOSOR61296-25G
4-Methyl-3-oxopentanenitrile 97+%
4-Methyl-3-oxopentanenitrile
Fórmula: C₆H₉NO
Peso Molecular: 111.142 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664144
Número CAS: 29509-06-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III