Print…
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Carboxymethyl)-4-chloroanisole, (5-Chloro-2-methoxyphenyl)acetic Acid
OR61292-1G OR61292-25G OR61292-5G
APOSOR61292-1GEA 23.2 EUR
APOSOR61292-1G APOSOR61292-25G APOSOR61292-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid 97%
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Peso Molecular: 200.619 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664695
Número CAS: 7569-62-2