Print…
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61257-1G OR61257-250MG
APOSOR61257-1GEA 480 EUR
APOSOR61257-1G APOSOR61257-250MG
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Fórmula: C₆H₅BrClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20036248
Número CAS: 1332765-75-9