Print…
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR61217-1G OR61217-250MG
APOSOR61217-1GEA 1390 EUR
APOSOR61217-1G APOSOR61217-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036920
Número CAS: 69849-06-5