Print…
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(2-Aminoethoxy)-2-ethoxybenzene, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine
OR61209-1G OR61209-250MG
APOSOR61209-1GEA 299 EUR
APOSOR61209-1G APOSOR61209-250MG
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 94…96 °C (1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06657756
Número CAS: 6781-17-5
UN: 2735
ADR: 8,III