Print…
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 4-Hydroxy-3-nitrophenyl methyl sulphone
OR61203-1G OR61203-5G OR61203-25G
APOSOR61203-1GEA 23.2 EUR
APOSOR61203-1G APOSOR61203-5G APOSOR61203-25G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol
Fórmula: C₇H₇NO₅S
Peso Molecular: 217.199 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085946
Número CAS: 97-10-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III