Print…
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61169-1G OR61169-5G OR61169-500MG
APOSOR61169-1GEA 102 EUR
APOSOR61169-1G APOSOR61169-5G APOSOR61169-500MG
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18392276
Número CAS: 1261777-18-7